SY3H3D67B963
Synthonix Corporation
1,3-Dimethoxypropan-2-one
About This Item
Iupac Name
1,3-dimethoxyacetone
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-7-3-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI
SZVHDRLVQJXQBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40391.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)