SY3H3D67B84E
Synthonix Corporation
2-(2-(4-Chlorophenyl)acetyl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: C58144-1G
CHF 86.94
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C58144-1G
CHF 86.94
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-[(4-chlorophenyl)acetyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI
BDSINYHJZLINDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58144.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)