SY3H3D67AEE6
Synthonix Corporation
6-Chloroquinoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: C53464-100MG
CHF 133.49
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C53464-100MG
CHF 133.49
Iupac Name
6-chloro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-6-1-2-9-8(5-6)7(10(13)14)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI
ZRYMLJGLNAOPNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53464.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)