Documenti fondamentali
SY3H3D67AD5D
Synthonix Corporation
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 464.17
SKU del venditore: C49581-250MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 464.17
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.69
Numero MDL:
SKU del venditore: C49581-250MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclohexylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h8H,1-7,9H2;1H
InChI
UZNMRHPOSFFDLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49581.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49581.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)