Documenti fondamentali
SY3H3D67ACAF
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI
LREABOKKLIVXNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48087.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48087.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)