SY3H3D67A608
Synthonix Corporation
5-Chloroisophthalic Acid
Scegli un formato
SKU del venditore: C47821-1G
CHF 95.52
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C47821-1G
CHF 95.52
Iupac Name
5-chloroisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
PLPFTLXIQQYOMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47821.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)