Documenti fondamentali
SY3H3D67A484
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.06
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2.ClH/c8-6-3-4(10-9)1-2-5(6)7(11)12;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);1H
InChI
CUMAWIRZIUSYGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45664.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45664.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)