Documenti fondamentali
SY3H3D67A42D
Synthonix Corporation
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-4-2-5(7(10)11)9-6(8)3-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI
IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off-white to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45368.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45368.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)