Documenti fondamentali
SY3H3D67A377
Synthonix Corporation
6-Chloro-1H-benzo[d]imidazole
Scegli un formato
250 MG
CHF 80.82
1 G
CHF 88.17
5 G
CHF 90.62
SKU del venditore: C44774-250MG
CHF 80.82
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 80.82
1 G
CHF 88.17
5 G
CHF 90.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
Numero MDL:
SKU del venditore: C44774-250MG
CHF 80.82
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow or Gray - Pale reddish yellow
Product Link
https://synthonix.com/44774.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44774.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)