Documenti fondamentali
SY3H3D67A266
Synthonix Corporation
4-Chloro-6-isopropylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.63
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-isopropyl-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3/c1-4(2)5-3-6(8)11-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI
SPMMDFHRMVXLLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/43691.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43691.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)