Documenti fondamentali
SY3H3D67A103
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 108.99
SKU del venditore: C42072-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.56
Numero MDL:
SKU del venditore: C42072-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-5-4(11)1-3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H,11H2
InChI
HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/42072.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42072.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)