Documenti fondamentali
SY3H3D679D0B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(4-(ethoxycarbonyl)phenoxy)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.43
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H27NO5/c1-5-23-17(21)14-6-8-15(9-7-14)24-16-10-12-20(13-11-16)18(22)25-19(2,3)4/h6-9,16H,5,10-13H2,1-4H3
InChI
RQAFJRAGEIMIBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White Solid
Product Link
https://synthonix.com/59442.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59442.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)