Documenti fondamentali
SY3H3D679C49
Synthonix Corporation
tert-Butyl spiro[indoline-3,4'-piperidine]-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.85
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl spiro[indoline-3,4'-piperidine]-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H24N2O2.ClH/c1-16(2,3)21-15(20)19-12-17(8-10-18-11-9-17)13-6-4-5-7-14(13)19;/h4-7,18H,8-12H2,1-3H3;1H
InChI
UEJKMPOEGKDSEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59106.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59106.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)