Documenti fondamentali
SY3H3D679A38
Synthonix Corporation
(5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.62
Numero MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H12BrClO2/c1-2-19-12-6-3-10(4-7-12)15(18)13-9-11(16)5-8-14(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI
OEURLNJEQCLGPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/58166.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58166.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)