Documenti fondamentali
SY3H3D678E90
Synthonix Corporation
Benzyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-12(2,9-13)11(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,13H,8-9H2,1-2H3
InChI
PLZZXRKTRWITII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/56103.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56103.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)