Documenti fondamentali
SY3H3D678E3F
Synthonix Corporation
(S)-Benzyl (2-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
Scegli un formato
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 133.49
SKU del venditore: B55837-250MG
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 133.49
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
Numero MDL:
SKU del venditore: B55837-250MG
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl (3S)-2-oxotetrahydro-3-furanylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c14-11-10(6-7-16-11)13-12(15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI
FKWDZIFOVOUDAG-JTQLQIEISA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/55837.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55837.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)