Documenti fondamentali
SY3H3D678752
Synthonix Corporation
1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Scegli un formato
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
25 G
CHF 108.99
SKU del venditore: B52866-5G
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
25 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.2
Numero MDL:
SKU del venditore: B52866-5G
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H12F2O/c1-2-3-7-13-9-6-4-5-8(11)10(9)12/h4-6H,2-3,7H2,1H3
InChI
HYDIPEHDSUNHPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/52866.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52866.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)