SY3H3D6786D9
Synthonix Corporation
2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: B52125-250MG
CHF 80.82
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B52125-250MG
CHF 80.82
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c11-4-3-10-7-1-2-8-9(5-7)13-6-12-8;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
InChI
LMONVTDNVNEAQG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52125.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)