SY3H3D6786BB
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-ethoxybenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: B51966-100MG
CHF 96.74
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B51966-100MG
CHF 96.74
Iupac Name
3-bromo-4-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
XCKMWULLKHQZIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51966.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)