Documenti fondamentali
SY3H3D678588
Synthonix Corporation
tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
Scegli un formato
5 G
CHF 86.94
25 G
CHF 96.74
100 G
CHF 170.23
SKU del venditore: B50538-5G
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 86.94
25 G
CHF 96.74
100 G
CHF 170.23
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
SKU del venditore: B50538-5G
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(11)10-4-6-12-7-5-10/h4-7H2,1-3H3
InChI
JDDPITNKUXPLSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/50538.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50538.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)