Documenti fondamentali
SY3H3D677E9B
Synthonix Corporation
3-Bromo-2-isopropoxy-5-methylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-2-isopropoxy-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-6(2)12-9-8(10)4-7(3)5-11-9/h4-6H,1-3H3
InChI
IKMYONSIBTXMPU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/50255.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50255.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)