Documenti fondamentali
SY3H3D677E74
Synthonix Corporation
2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,11H,1-2H3
InChI
ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50147.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/50147.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)