Documenti fondamentali
SY3H3D677E10
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-iodoisopropylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.99
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-iodo-2-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrI/c1-6(2)8-5-7(10)3-4-9(8)11/h3-6H,1-2H3
InChI
LDOHQLFWSINTRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49703.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49703.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)