Documenti fondamentali
SY3H3D677B81
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 96.74
SKU del venditore: B47684-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.04
Numero MDL:
SKU del venditore: B47684-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI
KTNJFIQOVKEQFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/47684.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47684.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)