Documenti fondamentali
SY3H3D677B01
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 121.24
SKU del venditore: B47269-1G
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.02
Numero MDL:
SKU del venditore: B47269-1G
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChI
YQDJZASWOJHHGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47269.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47269.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)