SY3H3D677A60
Synthonix Corporation
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI
UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46284.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)