SY3H3D677A11
Synthonix Corporation
(4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: B45928-250MG
CHF 91.84
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B45928-250MG
CHF 91.84
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI
QEWLBJNIOLLKQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45928.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)