Documenti fondamentali
SY3H3D6779BE
Synthonix Corporation
(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
SKU del venditore: B45570-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.03
Numero MDL:
SKU del venditore: B45570-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI
VQDUFYPJCUBGQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/45570.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45570.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)