SY3H3D6775A8
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-5(8)2-6(4-7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI
MEQKSFQEPDRNEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45417.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)