SY3H3D67752D
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
Scegli un formato
SKU del venditore: B45007-250MG
CHF 80.82
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B45007-250MG
CHF 80.82
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO3/c1-13-7-3-6(10(11)12)4(8)2-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI
BSSKDKZDQARXEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45007.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)