Documenti fondamentali
SY3H3D6774BF
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-4(9)3-6(5)12-7(10)11/h1-3,7H
InChI
BZXMUSAMMGLTMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44654.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44654.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)