SY3H3D6774AB
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: B44584-250MG
CHF 84.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B44584-250MG
CHF 84.50
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI
XTSUGBHLVDLGFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44584.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)