Documenti fondamentali
SY3H3D6774A9
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 79.60
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 108.99
SKU del venditore: B44582-1G
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 79.60
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.92
Numero MDL:
SKU del venditore: B44582-1G
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI
APGWJGNOWJHSLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44582.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44582.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)