Documenti fondamentali
SY3H3D6773B4
Synthonix Corporation
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-7(2,3)10-6(8)4-5-9-10/h4-5H,8H2,1-3H3
InChI
NDKNRZPWSLAZNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43835.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43835.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)