Documenti fondamentali
SY3H3D6773A2
Synthonix Corporation
Benzene-1,3,5-triamine trihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 219.22
SKU del venditore: B43579-100MG
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 219.22
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.54
Numero MDL:
SKU del venditore: B43579-100MG
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1,3,5-benzenetriamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.3ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;;/h1-3H,7-9H2;3*1H
InChI
GSPBVFMIOSWQJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow or pale-gray to gray solid
Product Link
https://synthonix.com/43579.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43579.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)