Documenti fondamentali
SY3H3D67736F
Synthonix Corporation
(3-BROMO-1-PROPYN-1-YL)CYCLOPROPANE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.03
Numero MDL:
Iupac Name
(3-bromo-1-propynyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C6H7Br/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,3-5H2
InChI
SZPRIMCABZIBGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/42961.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42961.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)