Documenti fondamentali
SY3H3D67725A
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H
InChI
XRXNWKIKQFEOGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41915.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41915.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)