Documenti fondamentali
SY3H3D6771F4
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.44
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-1,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2/c7-3-1-4(9)6(8)5(10)2-3/h1-2H
InChI
SWELJVAWQMCJLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Cololess to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/41647.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41647.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)