Documenti fondamentali
SY3H3D676C26
Synthonix Corporation
5-Acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Scegli un formato
1 G
CHF 86.94
5 G
CHF 96.74
25 G
CHF 157.98
SKU del venditore: A58634-1G
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 86.94
5 G
CHF 96.74
25 G
CHF 157.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.75
Numero MDL:
SKU del venditore: A58634-1G
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Inchi Code
1S/C16H14ClNO/c1-11(19)18-15-5-3-2-4-12(15)6-7-13-8-9-14(17)10-16(13)18/h2-5,8-10H,6-7H2,1H3
InChI
NMZOSOMVILZBJL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58634.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58634.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)