Documenti fondamentali
SY3H3D6759DA
Synthonix Corporation
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 121.24
SKU del venditore: A48784-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
SKU del venditore: A48784-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI
MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: pale yellow - brown - black
Product Link
https://synthonix.com/48784.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48784.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)