Documenti fondamentali
SY3H3249FB0C
Synthonix Corporation
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c1-7(14)6-8-2-4-9(5-3-8)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChI
UIPDPUXNQIWJLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Sticky Oil to Solid
Product Link
https://synthonix.com/38815.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38815.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)