Documenti fondamentali
SY3H3249F66C
Synthonix Corporation
Ethyl 2-cyanoisonicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-cyanoisonicotinate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-11-8(5-7)6-10/h3-5H,2H2,1H3
InChI
HZIKYLAZZZSYKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Black Solid
Product Link
https://synthonix.com/38102.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38102.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)