Documenti fondamentali
SY3H3249F4B3
Synthonix Corporation
4-Chloro-2-isopropylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.63
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6(2)8-5-7(9)3-4-10-8/h3-6H,1-2H3
InChI
PMEPPZBLQNOHJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/39059.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39059.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)