Documenti fondamentali
SY3H3249F103
Synthonix Corporation
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Scegli un formato
5 G
CHF 82.05
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 96.74
SKU del venditore: A38484-5G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 82.05
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.13
Numero MDL:
SKU del venditore: A38484-5G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI
RLMBRRQWBTWGMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/38484.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38484.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)