Documenti fondamentali
SY3H3249F0ED
Synthonix Corporation
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 96.74
SKU del venditore: A38239-250MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
Numero MDL:
SKU del venditore: A38239-250MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-2-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI
VVDIMAMYKUTSCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38239.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38239.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)