Documenti fondamentali
SY3H3249F0EB
Synthonix Corporation
3-Acetyl-4-hydroxybenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 96.74
SKU del venditore: A38236-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
SKU del venditore: A38236-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-acetyl-4-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
InChI
FPBXWXGOFQSROI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38236.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38236.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)