SY3H315B118C
Synthonix Corporation
1-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-10-6-4-7-8(10)3-2-5-9-7/h2-6H,1H3
InChI
XEMPOAPXKVLKFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36638.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)