Documenti fondamentali
SY3H315B109B
Synthonix Corporation
Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.14
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI
UHUDJKCNXFBBHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32364.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32364.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)