Documenti fondamentali
SY3H315B1043
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 90.62
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 157.98
SKU del venditore: D37011-250MG
CHF 90.62
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 90.62
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 157.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.1
Numero MDL:
SKU del venditore: D37011-250MG
CHF 90.62
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-difluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
InChI
NZIZYTSUHGNYMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/37011.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37011.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)