Documenti fondamentali
SY3H315B0FFD
Synthonix Corporation
3-Cyano-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 145.73
250 MG
CHF 231.47
1 G
CHF 745.86
SKU del venditore: C37661-100MG
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 145.73
250 MG
CHF 231.47
1 G
CHF 745.86
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.1
Numero MDL:
SKU del venditore: C37661-100MG
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3N3O2/c6-2-3-1-4(5(9)10)8-7-3/h1H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI
NTSMOUACTOCHOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37661.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37661.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)